About This Item
线性分子式:
TiO2
CAS号:
分子量:
79.87
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.55
推荐产品
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99%
表单
nanoparticles
缺失
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二氧化钛(TiO 2 )是一种重要的材料,具有多种重要的应用,如水和空气净化、自清洁材料和光伏电池等。TiO 2 是一种具有宽禁带(锐钛矿为 3.2 eV,金红石为 3.0 eV)的 n 型半导体。采用旋涂法在 F 掺杂 SnO 2 镀膜玻璃表面制备了 Mn 掺杂 TiO 2 薄膜。已提出一种简单的溶胶-凝胶浸渍镀膜技术,在不同的基片上沉积二氧化钛薄膜。它有多种光催化应用,可以两种形式使用,即高度分散在多孔载体材料上的细小颗粒和液体介质中的悬浮流体。
应用
钛 (IV) 氧化物由于具有吸收太阳能和光诱导水反应的能力,可作为光催化材料,在环境光催化净水领域得到应用。 氧化钛纳米材料具有良好的生物相容性和环境友好性,在光学生物传感器领域具有广阔的应用前景。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Titanium dioxide photocatalysis
Fujishima A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology, C: Photochemistry Reviews, 1(1), 1-21 (2000)
Titanium dioxide nanomaterials for sensor applications
Bhai J and Zhou B
Chemical Reviews, 114(19), 10131-10176 (2014)
Defect chemistry of titanium dioxide. Application of defect engineering in processing of TiO2-based photocatalysts
Nowotny.K.M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(14), 5275-5300 (2008)
Multivalent Mn-doped TiO2 thin films.
Lin CYW, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 44(!0), 1969-1972 (2012)
Preparation of titanium (IV) oxide thin film photocatalyst by sol-gel dip coating.
Sonawane RS, et al.
Materials Chemistry and Physics, 77(3), 744-750 (2003)