蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二醇(EG)是具有广泛工业用途的多元醇。已有报道称,乙二醇可由纤维素制备得到。它也可以由化石燃料(石油、天然气和煤)和生物质资源生产得到。
應用
乙二醇可与醛和酮一起进行环缩合反应,形成1,3-二氧戊环。
它已被用于:
它已被用于:
- 作为载体流体用于制备剪切增稠流体(由纳米级二氧化硅颗粒组成)。
- 组成小鼠胚胎冷冻保存的冷冻前和玻璃化溶液。
其他說明
货号102466-4X2.5L将停产。请订购物理性质和规格相同的单瓶102466-2.5L。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
其他客户在看
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
相关内容
成功筛选药物靶点和先导化合物发现需要经过检验、专用于特定工艺的高通量试剂和用品。查找适合您的CRO、制药或生物技术工艺的工具,进行小分子和生物药物筛选并以及稳定的药物安全性免疫原性检测。
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.