Key Documents
Z801194
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
4 windows
製造商/商標名
Hellma 221-QS
Hellma
參數
200-2500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3500 μL
路徑長度
10x10 mm
檢測方法
fluorometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)