主要文件
Z419974
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Unjacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
高度
430 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)