主要文件
Y0001340
奥司他韦杂质C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(3R,4R,5S)-4-乙酰胺基-5-氨基-3-(1-乙基丙氧基)环己-1-烯-1-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24N2O4
分子量:
284.35
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
oseltamivir
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+H3][C@@H]1[C@H]([C@@H](C=C(C1)C(=O)[O-])OC(CC)CC)NC(=O)C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
InChI key
NENPYTRHICXVCS-YNEHKIRRSA-N
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
奥塞米韦杂质C EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Haiyan Yan et al.
Journal of natural medicines, 73(3), 487-496 (2019-02-14)
Influenza is an acute transmissible respiratory infectious disease in humans and animals with high morbidity and mortality. It was reported that luteolin, extracted from Chinese herbs, could potently inhibit influenza virus replication in vitro. To assess the effect and explore