Y0000522
炔诺酮
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
17α-乙炔基-19-去甲睾酮, 17-羟基-19-去甲-17α-孕甾-4-烯-20-炔基-3-酮, 17α-乙炔基-17β-羟基-19-去甲-4-雄甾烯-3-酮, 19-去甲-17α-乙炔基-4-雄甾烯-17β-醇-3-酮, 去甲基脱氢羟孕酮
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
norethisterone
制造商/商品名称
EDQM
mp
205-206 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
基因信息
human ... PGR(5241)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3