About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H21N3O3S
CAS号:
分子量:
443.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
推荐产品
描述
labeling efficiency with bovine albumin >= 50%
质量水平
表单
powder
组成
Dye content, ≥80%
溶解性
1 M NH4OH: 10 mg/mL (Faint Red to Very Dark Red to Very Dark Purple solution)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)N=C=S)=[N+](/C)C)c1
InChI
1S/C25H21N3O3S/c1-27(2)16-6-9-19-22(12-16)31-23-13-17(28(3)4)7-10-20(23)24(19)21-11-15(26-14-32)5-8-18(21)25(29)30/h5-13H,1-4H3
InChI key
OBYNJKLOYWCXEP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
四甲基罗丹明异硫氰酸酯异构体R(TRITC)是四甲基罗丹明异硫氰酸酯的R异构体,也称6-四甲基罗丹明异硫氰酸酯。它是一种强荧光化合物,溶于乙醇、甲醇、二甲基甲酰胺、二甲亚砜和水。 TRITC是一种中等尺寸的氨基氧杂蒽染料,非平面的悬垂苯环上含有羧酸和异硫氰酸酯取代基。在酸性pH以及含亲水两性离子的近中性pH下,它形成亲脂阳离子。异硫氰酸酯基团与生物分子的亲核取代基(如氨基、羟基、巯基)反应,这为荧光标记的连接提供了方法。TRITC 也与水和氢氧离子反应,在水性溶液中不稳定。TRITC可以作为两性离子或氯化物在市面上买到。
应用
- TRITC 用于标记各种生物分子,包括免疫球蛋白、 凝集素、核酸、多核苷酸和多糖,可用于亲和、 免疫和原位杂交、荧光探针和 流式细胞术。
- 凝集素是TRITC标记试剂,用于切片和细胞单层的亲和染色, 以识别唾液腺的唾液黏蛋白。
- TRITC-抗体用于识别致病性变形虫。
- TRITC-寡核苷酸用于土壤微生物的原位杂交染色 。
- TRITC标记试剂也用作活细胞的荧光探针 。
- TRITC标记粘菌细胞的流式细胞术已被用于研究 其聚集行为。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
In Vitro Study of Nuclear Assembly and Nuclear
Import Using Xenopus Egg Extracts
Import Using Xenopus Egg Extracts
Douglass J Forbes
Methods in Molecular Biology (2016)
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
E. Harlow and D. Lane, ed.
Antibodies: A Laboratory Manual, 353-355 (1988)
A simple method for determining the labeling efficiency of fluorescein isothiocyanate products.
R M McKinney et al.
Analytical biochemistry, 14(3), 421-428 (1966-03-01)
Thomas E Wood et al.
Cell reports, 29(1), 187-201 (2019-10-03)
The type VI secretion system (T6SS) is crucial in interbacterial competition and is a virulence determinant of many Gram-negative bacteria. Several T6SS effectors are covalently fused to secreted T6SS structural components such as the VgrG spike for delivery into target