等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
黏度
25.143 cSt(40 °C)
轉變溫度
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
溶解度
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
密度
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
環保替代類別
, Aligned
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,符合绿色化学“降解设计”的第10th原则。
法律資訊
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available