主要文件
STS0006
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-9
greener alternative
Non-ionic surfactant
别名:
2-乙基己醇 EoPo 共聚物(9 EO), 乙基己醇乙氧基化丙氧基化, 环氧乙烷-环氧丙烷共聚物单(2-乙基己基)醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12161902
NACRES:
NA.28
等级
laboratory grade
质量水平
描述
non-ionic
表单
liquid
环保替代产品特性
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
粘度
49.398 cSt(40 °C)
转变温度
pour point 16 °C
cloud point 61 °C (10 wt% actives aq solution)
溶解性
water: freely soluble (visual)
密度
1.0069 g/mL at 20 °C
HLB
12.5
环保替代产品分类
一般描述
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,并符合绿色化学“降解设计”的第10条原则。
该产品是醇乙氧基化物
特点和优势
  • 超凡的湿润性
  • 优异的油脂污垢清除能力
  • 快速溶解 & 良好的漂洗性
  • 低臭
  • 无凝胶范围
  • 杰出的配方 & 处理性能
  • 易生物降解
  • 水生生物毒性 EC50 > 10 mg/L
法律信息
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)