主要文件
STS0002
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40
greener alternative
Non-ionic surfactant
别名:
仲醇乙氧基化物41 EO
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.21
等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
solid
分子量
~1,960 g/mol
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
轉變溫度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
溶解度
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
環保替代類別
相关类别
一般說明
Tergitol 15-S-40是一种具有41个环氧乙烷(EO)单元的仲醇乙氧基化物。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,符合绿色化学“可降解设计”的第十条原则。
特點和優勢
  • 乳液稳定剂
  • 提供冻融离子稳定性
  • 电解质溶解度
  • 良好的处理属性
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)