Merck
S8157
Sigma-Aldrich
硝酸银
BioXtra, >99% (titration)
别名:
硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.31
等级
for analytical purposes
质量水平
蒸汽密度
5.8 (vs air)
产品线
BioXtra
方案
>99% (titration)
表单
solid
杂质
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
痕量阳离子
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.01%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES字符串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硝酸银将底物染成棕黑色。它在 >100°C 的温度下不稳定,并丢失了它的色谱性质。
应用
硝酸银已被用于:
  • 胶体银纳米粒子的合成
  • 在分化成骨细胞过程中,用于 von Kossa 法对人间充质干细胞、成骨细胞和矿化结节进行染色
  • 开发新的髓鞘银染色的方法
生化/生理作用
硝酸银溶液最初用作防腐剂和用于治疗烧伤。使用低渗硝酸银溶液治疗可能导致低钠血症,即一种电解质异常。
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
A modified technique for high-resolution staining of myelin
Pistorio AL, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 153(1), 135-146 (2006)
Near-infrared optical imaging for monitoring the regeneration of osteogenic tissue-engineered constructs
Cowles EA, et al.
BioResearch Open Access, 2(3), 186-191 (2013)
Trauma: Critical Care, 945-945 (2007)
Chromatography for the Analysis of Lipids, 28-28 (1993)
Cyclic AMP signaling in bone marrow stromal cells has reciprocal effects on the ability of mesenchymal stem cells to differentiate into mature osteoblasts versus mature adipocytes
Kao R, et al.
Endocrine, 42(3), 622-636 (2012)