Merck
S3674
Sigma-Aldrich
琥珀酸
greener alternative
BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
别名:
丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥99.0%
環保替代產品特色
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.01% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
環保替代類別
SMILES 字串
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是生物基产品,因此符合“可再生原料的使用”。点击此处以获取更多信息。
應用
琥珀酸已用于:
  • 琥珀酸脱氢酶线粒体测定。
  • 作为质谱的内标。
  • 作为氧化物分析中的琥珀酸脱氢酶底物来测量呼吸速率。
生化/生理作用
琥珀酸是微生物厌氧发酵的副产物。它是一种二羧酸和Kreb循环中的中间体。琥珀酸脱氢酶的多态性导致琥珀酸积累。高水平的琥珀酸盐损害 2-氧戊二酸表观遗传信号琥珀酸水平可调节肿瘤进展。琥珀酸盐抑制组蛋白去甲基化,并可能导致表观遗传变化。在炎症和免疫信号传导过程中,琥珀酸盐对白细胞介素-1β(IL-1β)的合成至关重要。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cardiomyocyte differentiation: Experience and observations from 2 laboratories
Patten VA, et al.
SA heart journal, 14(2), 96-107 (2017)
Succinate: a new epigenetic hacker
Yang M and Pollard PJ
Cancer Cell, 23(6), 709-711 (2013)
Oncometabolites: Unconventional triggers of oncogenic signalling cascades
Sciacovelli M and Frezza C
Free Radical Biology & Medicine, 100(9), 175-181 (2016)
Screening For Isolation of Succinic Acid Producing Microbes
Hema N and Sreenath KP
Biosciences, Biotechnology Research Asia, 15(2), 327-333 (2018)
Hyperactivation of oxidative mitochondrial metabolism in epithelial cancer cells in situ: visualizing the therapeutic effects of metformin in tumor tissue
Whitaker-Menezes D, et al.
Cell Cycle, 10(23), 4047-4064 (2011)