主要文件
PHR2733
Supelco
二甘氨酸(甘氨酰甘氨酸)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
N-甘氨酰甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N2O3
CAS号:
分子量:
132.12
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1199308
API类
diglycine
表单
powder
包装
pkg of 200 mg
应用
pharmaceutical small molecule
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H3]CC(=O)NCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)