PHR2529
萘普生杂质E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(S)-Naproxen methyl ester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid methyl ester, Methyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
naproxen
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3