Merck
07506
Supelco
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
别名:
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18O3
CAS号:
分子量:
258.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
API类
naproxen
方案
≥98.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.5% water
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)