certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000424
traceable to USP 1044800
API 家族
atracurium
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2.COc3ccc(CC4c5cc(OC)c(OC)cc5CC[N+]4(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]6(C)CCc7cc(OC)c(OC)cc7C6Cc8ccc(OC)c(OC)c8)cc3OC
InChI
1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3