Merck
PHR1144
Supelco
双氯芬酸 钠盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-[(2,6-二氯苯基)氨基]苯乙酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10Cl2NNaO2
CAS号:
分子量:
318.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 619
traceable to Ph. Eur. S0765000
traceable to USP 118880
API 家族
diclofenac
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
双氯芬酸是苯乙酸的一种衍生物。它被归类为非甾体类抗炎药 (NSAID)。它具有发炎、止痛和解热的作用。
應用
双氯芬酸钠可用作药物参考标准品,通过色谱法和分光光度 技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
标准NSAID和环加氧酶(COX)抑制剂。主要代谢物是4′-羟基二苯甲酸和5′-羟基二氯芬酸。已被用作CYP2C9的选择性底物。
分析報告
这些二级标准品可追溯至 USP、EP(PhEur)和 BP 一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC1513。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of methylparaben, propylparaben, sodium diclofenac and its degradation product in a topical emulgel by reversed-phase liquid chromatography
Hajkova R, et al.
Analytica Chimica Acta, 467(1), 91-96 (2002)
Determination of diclofenac salts in pharmaceutical formulations
Bucci R, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(7-8), 577-582 (1998)
High Performance Thin Layer Chromatographic Method for the Determination of Diclofenac Sodium in Pharmaceutical Formulations
Thongchai W, et al.
Chiang Mai Journal of Science, 33(1) (2006)
Alison E M Vickers et al.
International journal of molecular sciences, 19(12) (2018-12-24)
Human liver slice function was stressed by daily dosing of acetaminophen (APAP) or diclofenac (DCF) to investigate injury and repair. Initially, untreated human liver and kidney slices were evaluated with the global human U133A array to assess the extended culture
Shahinaze A Fouad et al.
International journal of pharmaceutics, 453(2), 569-578 (2013-06-26)
Microemulsion (ME) and poloxamer microemulsion-based gel (PMBG) were developed and optimized to enhance transport of diclofenac epolamine (DE) into the skin forming in-skin drug depot for sustained transdermal delivery of drug. D-optimal mixture experimental design was applied to optimize ME
商品
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.