Merck
PHR2204
Supelco
三偏磷酸钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
三偏磷酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na3P3O9
CAS号:
分子量:
305.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to NIST 3152a
API 家族
sodium trimetaphosphate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI 密鑰
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
其他說明
环磷酸盐
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC1580。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)