certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1491354
API类
paclitaxel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
应用
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H]([C@@H]6[C@]7([C@H](OC7)C[C@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)O)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
InChI key
TYLVGQKNNUHXIP-DIYBZAJCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3