Merck
PHR1555
Supelco
正己烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
正己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1601601
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
包装
ampule of 3x1.2 mL
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
己烷是一种非极性有机溶剂,是具有六个碳原子的直链烷烃。根据美国药典,它属于有机溶剂的2类。由于其中等毒性,它在药物合成中的应用有限。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
己烷可用作药物标准品,用于通过气相色谱法测定散装药物和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB5023。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
?467? Residual Solvents
USP43/NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(3)(9), 6712-6712 (2019)
Green process chemistry in the pharmaceutical industry
Cue BW and Zhang J
Green Chemistry Letters and Reviews, 2(4), 193-211 (2009)
What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents
Capello C, et al.
Green Chemistry, 9(9), 927-934 (2007)
A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance.
Cheng, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(41), 6413-6421 (2010)