主要文件
PHR1927
Supelco
洛匹那韦
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
洛匹那韦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H48N4O5
分子量:
628.80
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
品質等級
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0001498
traceable to USP 1370101
API 家族
lopinavir
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
儲存條件
protect from light
顏色
white to off-white
mp
255.2-260.6 °F (124—127°C)
溶解度
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
應用
pharmaceutical
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI 密鑰
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
洛匹那韦是一种抗逆转录病毒药和蛋白酶抑制剂,可用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。它是Kaletra的关键成分,洛匹那韦和利托那韦的联合配方。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
洛匹那韦可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂和临床血浆样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB1665。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of 19 antiretroviral agents in pharmaceuticals or suspected products with two methods using high-performance liquid chromatography
Rebiere H, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 850(1-2), 376-383 (2007)
Simultaneous determination of indinavir, ritonavir and lopinavir (ABT 378) in human plasma by high-performance liquid chromatography
Ray J, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 775(2), 225-230 (2002)
Therapeutic drug monitoring of lopinavir/ritonavir in pregnancy
Lambert JS, et al.
HIV Medicine, 12(3), 166-173 (2011)
Validation and application of a high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method for simultaneous quantification of lopinavir and ritonavir in human plasma using semi-automated 96-well liquid-liquid extraction
Wang PG, et al.
Journal of Chromatography A, 1130(2), 302-307 (2006)