Merck
PHR1886
Supelco
美金胺
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
美金胺 盐酸盐, 3,5-二甲基-1-三环癸烷胺 盐酸盐, 3,5-二甲基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-胺 盐酸盐, 3,5-二甲基三环癸烷胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21N · HCl
CAS号:
分子量:
215.76
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1380502
API 家族
memantine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
InChI 密鑰
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸美金刚胺是一种通过减少大脑异常活动而治疗阿尔茨海默′病的药物。 它对痴呆症患者有帮助,因为它可协助患者更清晰地思考并轻松地完成日常琐事。[1]
應用
盐酸美金刚胺可用作药物参考标准品,通过分光光度法[2]和气相色谱技术[1]测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAB9158。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of memantine hydrochloride by spectrophotometry using anionic dyes, bromothymol blue and solochrome black T, in bulk and tablet dosage forms.
Rani AP, et al.
Chemical Science (2012)
Development and validation of stability-indicating GC-FID method for the quantitation of memantine hydrochloride and its nonchromophoric impurities in bulk and pharmaceutical dosages.
Jadhav SA, et al.
Chromatography Research International (2012)
Kazuoki Hirano et al.
Biochemical and biophysical research communications, 518(1), 161-170 (2019-08-23)
Chemical intervention of autophagy has been investigated in clinical trials for various age-related conditions such as sarcopenia and neurodegeneration. However, at present, no autophagy inducer has been established as a disease-modifying agent against neurodegenerative diseases. We screened a library consisting