PHR1686
Tazobactam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Tazobactam, (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo-[3.2.0]heptanes-2-carboxylicacid-4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-3-Methyl-7-oxo-3-(1H,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1643383
API类
tazobactam
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H]([C@@]1(C[n]3nncc3)C)C(=O)O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
InChI key
LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3