About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
203-777-6
推荐产品
蒸汽密度
~3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.7% (GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
效能
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
运动粘度
0.50 cSt(20 °C)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
转变温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
Replaces: 9687-2
分析说明
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Identity (IR): conforms
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C