Merck
PHR1452
Supelco
卡洛芬
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
卡洛芬, CAR, 6-氯-α-甲基-9 H -咔唑-2-乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12ClNO2
CAS号:
分子量:
273.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000846
traceable to USP 1096699
API 家族
carprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
卡洛芬是一种非甾体抗炎药(NSAID),主要用作马药。它通常作为污染物存在于环境中。 [1][2]
质量控制用药物二级标准品 。为制药行业QC实验室及生产商内部工作标准品的制备,提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
卡洛芬已用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。[1][3][2]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3000 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A novel two-dimensional liquid chromatographic system for the online toxicity prediction of pharmaceuticals and related substances
Li L, et al.
Journal of Hazardous Materials, 293, 15-20 (2015)
Nonsteroidal anti-inflammatory drug metabolism studies in horses in view of doping control: analytical strategies and challenges
Waraksa E, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 11(30), 3767-3792 (2019)
Capillary electrophoresis for the analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs
Macia A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 26(2), 133-153 (2007)
Danielle L Freeborn et al.
Toxicology and applied pharmacology, 282(2), 184-194 (2014-12-09)
The electroencephalogram (EEG) is an apical measure, capable of detecting changes in brain neuronal activity produced by internal or external stimuli. We assessed whether pesticides with different modes of action produced different changes in the EEG of adult male Long-Evans
H F Clarke et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(22), 7663-7676 (2014-05-30)
Schizophrenia is associated with upregulation of dopamine (DA) release in the caudate nucleus. The caudate has dense connections with the orbitofrontal cortex (OFC) via the frontostriatal loops, and both areas exhibit pathophysiological change in schizophrenia. Despite evidence that abnormalities in