Merck
PHR1435
Supelco
华法林钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
3-(α-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素 钠盐, 4-羟基-3-(3-氧代-1-苯基丁基)-2H-1-苯并吡喃-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C19H15O4Na
CAS号:
分子量:
330.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 672
traceable to Ph. Eur. W0100000
traceable to USP 1719000
API类
warfarin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
基因信息
human ... VKORC1(79001)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的已认证的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了药典基本标准的一种方便且成本效益好的替代品。华法林钠是一种抗凝血灭鼠剂,通常用于控制周围环境、商业和工业场所的大鼠、小鼠等啮齿动物。
应用
华法林钠可用作药物参考标准品,用于通过方波吸附阴极溶出伏安法定量测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA2743。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Colby A Nadeau et al.
Translational stroke research, 10(3), 287-297 (2018-06-28)
Intracerebral hemorrhage (ICH) causes blood-brain barrier (BBB) damage along with altered element levels in the brain. BBB permeability was quantified at 3, 7, and 14 days with Evans Blue dye after collagenase-induced ICH in rat. At peak permeability (day 3), a
Lippincott's Review for NCLEX-RN, 511(1), 63-69 (2005)
Analytical Methods for Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology (2011)
Assay of anti-coagulant drug warfarin sodium in pharmaceutical formulation and human biological fluids by square-wave adsorptive cathodic stripping voltammetry
Ghoneim MM and Tawfik A
Analytica Chimica Acta, 511(1), 63-69 (2004)
Urszula Śliwińska-Hill et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(14), 3731-3739 (2018-09-22)
The interaction between glycated human serum albumin (gHSA) and folic acid (FA) was investigated by various spectroscopic techniques, such as fluorescence, circular dichroism, UV-vis absorption spectroscopy and electrophoretic light scattering technique. These methods characterize the binding properties of an albumin-folic