Merck
PHR1405
Supelco
卡培他滨
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
卡培他滨, 帽, 5′-脱氧-5-氟-N-[(戊氧基)羰基]胞苷, Ro-9-1978
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22FN3O6
分子量:
359.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001642
traceable to USP 1090706
API类
capecitabine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
基因信息
human ... TYMS(7298)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
卡培他滨是一种口服给药的药物,属于氟嘧啶氨基甲酸酯类。通过利用肿瘤内高浓度的胸苷磷酸化酶,它在肿瘤组织中转化为5-氟尿嘧啶(5-FU)。
应用
卡培他滨可用作药物标准品,通过色谱分析和分光光度测定技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
卡培他滨是一种抗癌药物,是去氧氟尿苷的前药,在肿瘤部位代谢为5-氟尿嘧啶。
卡培他滨是一种抗癌药物,是去氧氟尿苷的前药,在肿瘤部位代谢为5-氟尿嘧啶。 卡培他滨的激活遵循具有三个酶促步骤和两个中间代谢物5′-脱氧-5-氟胞苷(5′-DFCR)和5′-脱氧-5-氟尿苷(5′-DFUR)的途径,形成5-氟尿嘧啶。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA2199。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Spectrophotometric determination of capecitabine in pharmaceutical formulations
Kishore M, et al.
International Journal of ChemTech Research, 1(10), 238-241 (2010)
RP-HPLC method development and validation for estimation of capecitabine in capsules
Kumar KR, et al.
International Journal of ChemTech Research, 2(1), 307-311 (2010)
First-in-human phase II trial of the botanical formulation PHY906 with capecitabine as second-line therapy in patients with advanced pancreatic cancer
Saif MW, et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 73(2), 373-380 (2014)
Bahar Javdan et al.
Cell, 181(7), 1661-1679 (2020-06-12)
The human gut microbiome harbors hundreds of bacterial species with diverse biochemical capabilities. Dozens of drugs have been shown to be metabolized by single isolates from the gut microbiome, but the extent of this phenomenon is rarely explored in the