certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
zinc pyrithione
CofA
current certificate can be downloaded
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
一般描述
用于 质量控制的认证药物二级标准品为 制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益 的主要标准替代品吡啶硫酮锌可用于控制多种真菌感染。它在商业上用于个人护理产品,包括去屑洗发水和护肤霜。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB3707。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
A simple and facile spectrophotometric tool for quantification of zinc pyrithione (ZPT) in suspension
Das S and Khubdikar K
Chemical Data Collections, 19, 100175-100175 (2019)
Heather S Loring et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(18), 115644-115644 (2020-08-24)
Sterile Alpha and Toll Interleukin Receptor Motif-containing protein 1 (SARM1) is a key therapeutic target for diseases that exhibit Wallerian-like degeneration; Wallerian degeneration is characterized by degeneration of the axon distal to the site of injury. These diseases include traumatic