certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. H0600000
traceable to USP 1309009
API类
histamine
CofA
current certificate can be downloaded
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
一般描述
二盐酸组胺是组胺的衍生物,它与肿瘤细胞凋亡有关,可防止患者急性骨髓性白血病的复发。它可防止 ROS(活性氧)的形成并抑制 T 细胞和自然杀伤细胞的活化。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA1410。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Markus Lacorn et al.
Journal of AOAC International, 102(5), 1472-1491 (2019-04-25)
Background: RIDASCREEN® Histamine (enzymatic) is an enzymatic test kit for quantification of histamine in fresh fish, canned fish, fish meal, cheese, and wine. Methods: Fish products are extracted with boiling water, while cheese is extracted with water, and the extract