certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A0070000
traceable to USP 1002505
API 家族
acesulfame
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
乙酰磺胺酸钾是一种合成制备的磺酰胺甜味剂,广泛用于食品和饮料行业中的糖醇。
用于质量控制的药物二级标准品为制药实验室和生产商提供了一种方便且具有成本效益的替代方法,可替代内部工作标准品的制备。
用于质量控制的药物二级标准品为制药实验室和生产商提供了一种方便且具有成本效益的替代方法,可替代内部工作标准品的制备。
應用
乙酰磺胺酸钾可作为药物标准品,用于通过毛细管区带电泳和离子色谱对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC1663。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous determination of artificial sweeteners, preservatives, caffeine, theobromine and theophylline in food and pharmaceutical preparations by ion chromatography
Journal of Chromatography A, 937(1-2), 57-64 (2001)
Bitter taste receptors for saccharin and acesulfame K
The Journal of Neuroscience, 24(45), 10260-10265 (2004)
Biotechnology and Food Ingredients (1991)
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 225-236 (2013-04-23)
The sweet taste is of immense interest to scientists and has been intensively studied during the last two decades. However, the sweet preference modification and the related mechanisms are still unclear. In this study, we try to establish a mice
In search of a role for carbonation: is this a good or bad taste?
Gastroenterology, 145(3), 500-503 (2013-07-31)