Merck
C3000000
氰钴胺
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
维生素 B 12, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, 氰钴胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C63H88CoN14O14P
CAS号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
生物来源
synthetic
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
cyanocobalamin
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
>300 °C (decomposes before melting)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有产品支持信息,包括SDS和所有产品信息手册,都依照现行药典标准编制和印发。如需获取更多信息和支持,请访问现行药典的网站。
氰钴胺是可用于医疗和食品行业的B族维生素,对生长、细胞复制、造血等功能起重要作用。它可用于治疗三叉神经痛和多发性硬化症。
应用
氰钴胺可作为EP参考标准品,用于通过不同色谱技术测定药物制剂中的分析物。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
LC simultaneous determination of Thioctic Acid, Benfotiamine and Cyanocobalamin in Thiotacid Compound capsules
Salem H
Chromatographia, 72(3-4), 327-330 (2010)
Microbial production of vitamin B 12: a review and future perspectives
Fang, Huan and Kang, Jie and Zhang, Dawei
Microbial cell factories, 16(1), 15-15 (2017)
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 16(1), 2178-2179 (2014)
Ultra-high performance liquid chromatographic and mass spectrometric analysis of active vitamin B12 in cells of Propionibacterium and fermented cereal matrices.
Chamlagain B, Edelmann M, Kariluoto S, et al.
Inflammation and regeneration, 166, 630-638 (2014)
A rapid determination of the relative purity of vitamin B12 (Cyanocobalamin) in pharmaceutical products
Bruening CF, et al.
Journal of the American Pharmaceutical Association, 47(1), 15-20 (1958)