Merck
PHL80354
(−)-Arctigenin
phyproof® Reference Substance
别名:
(3,4)-4-[(3,4-二甲氧基苯基)甲基]二氢-3-[(4-羟基-3-甲氧基苯基)甲基]-2(3H)-呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24O6
CAS号:
分子量:
372.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
包装形式
neat
SMILES字符串
COc1cc(C[C@@H]2[C@H](COC2=O)Cc3ccc(OC)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
InChI key
NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
二苄基丁内酯配体、天然产物、病毒整合酶和拓扑异构酶II 抑制剂、抗氧化剂、抗病毒剂、抗炎剂、免疫调节剂。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)