一般描述
本参考物质为欧裔犹他州女性的全基因组样本。每件RM 8398产品含1管试剂,含有提取自较大的人淋巴母细胞系GM12878(标为HG-001)的人类基因组DNA。小瓶含约10 μg基因组DNA,溶于TE缓冲液(10 mM TRIS,1 mM EDTA,pH 8.0)。
SRM 8398_cert
SRM 8398_SDS
SRM 8398_cert
SRM 8398_SDS
应用
标准参考物质(Standard Reference Material, SRM)主要用于验证、优化和工艺评估。本品用于通过真阳性、假阳性和假阴性分析,评估人类基因组测序变异检出(variant calling)的性能。
测序应用包括全基因组测序、全外显子组测序及靶向测序(如基因panel)。该基因组DNA的可用分析方法与实验室对任意样本提取DNA的处理和分析方法相同。
测序应用包括全基因组测序、全外显子组测序及靶向测序(如基因panel)。该基因组DNA的可用分析方法与实验室对任意样本提取DNA的处理和分析方法相同。
特点和优势
- RM 8398来源于人淋巴母细胞系,供研究使用。
- 有效期、稳定性、均一性以及储存和使用说明见NIST证书。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
免责声明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg