Merck
NIST987
碳酸锶
NIST® SRM® 987, isotopic standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrCO3
CAS号:
分子量:
147.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 1 g
製造商/商標名
NIST®
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1个单位的SRM 987包含1 g碳酸锶粉末。
SRM 987 _SDS
SRM 987 _CoA
應用
碳酸锶 标准参考物质(SRM)设计用于用作同位素值的参考物质,用于校准质谱仪。
特點和優勢
  • 随附88Sr、87Sr、86Sr 和84Sr的锶绝对同位素丰度比和原子分数的认证值。  
  • NIST 证书随附维护、储存和处理说明。
其他說明
已认证可用于下列分析物。
锶(88Sr、87Sr、86Sr、84Sr)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)