Merck
NIST980
NIST® SRM® 980, isotopic standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
同位素純度
 24Mg
 26Mg
 25Mg
自燃溫度
950 °F
包裝
pkg of 0.25 g
製造商/商標名
NIST®
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
技術
mass spectrometry (MS): suitable
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Magnesium-24 (24Mg), Magnesium-25 (25Mg), Magnesium-26 (26Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)