主要文件
NIST607
钾长石
NIST® SRM® 607
别名:
Feldspar
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 5 g
製造商/商標名
NIST®
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Rubidium (Rb), Strontium (87Sr/86/Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1