Merck
NIST189C
四草酸钾 二水合物
NIST® SRM® 189c, pH standard
别名:
草酸 半钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
254.19
Beilstein:
3854419
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
crystals
包装
pkg of 65 g
制造商/商品名称
NIST®
应用
general analytical
SMILES字符串
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)