Merck
NIST1878B
可呼吸α-石英
NIST® SRM® 1878b, quantitative X-ray powder diffraction standard
别名:
白石英砂, 二氧化硅, 石英
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 5 g
製造商/商標名
NIST®
技術
diffraction/scattering: suitable
格式
matrix material
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该SRM 物质由巴西石英的单晶结节(single crystal nodule)制备,这种单晶结节粉碎后成为可吸入粉末,中值粒径为3.3 µm。
1个单位SRM 1878b 含有大约5 g 氩气氛围下瓶装的粉末。
SRM 1878B _SDS
SRM 1878B _CoA
應用
可吸入α-石英 标准参考物质(SRM)设计用于用于制备校准标准品,用于通过X射线粉末衍射定量分析α-石英。
特點和優勢
  • 随附记录结晶相纯度和晶格参数的NIST认证值的证书。参数值包括激光散射法测定的颗粒尺寸分布。 
  • 认证值可追溯至质量分率的国际单位制(SI)和SI单位。
  • NIST 证书随附储存和处理说明。
其他說明
请在nist.gov/SRM下载当前证书,了解当前分析物和认证值。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
L J Williams et al.
Environmental geochemistry and health, 42(7), 2137-2145 (2019-12-18)
Australian Aboriginal populations have unacceptably high rates of bronchiectasis. This disease burden is associated with high rates of detection of pathogenic bacteria, particularly non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi). While there is evidence to suggest that exposure to inorganic particulate matter (PM)