Key Documents
NIST8632A
Ultra Fine Test Dust (UFTD)
NIST®SRM®
别名:
Silica, crystalline quartz
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
包裝
pkg of 20 g
製造商/商標名
NIST®
應用
environmental
格式
matrix material
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)