生物源
synthetic
品質等級
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
化驗
98.0-102.0%
形狀
powder
儲存條件
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
技術
activity assay: suitable
雜質
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
顏色
yellow to orange-yellow
mp
185-204 °C (365 - 399 °F)
溶解度
water: insoluble
抗生素活性譜
parasites
應用
metabolomics
microbiology
作用方式
DNA synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI 密鑰
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
基因資訊
human ... DHFR(1719) , DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.