Merck
CN34892
Sigma-Aldrich
乙腈
Preparateur, ≥99.9% (GC), Customized plastic drum
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
973 °F
expl. lim.
16 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 mg/L non-volatile matter
颜色
colorless
透射比
200 nm, >50%
220 nm, >90%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙腈(MeCN)是一种脂肪腈,它是一种无色液体,具有特征气味。MeCN具有低粘度、高洗脱强度并且与水高度混溶。它被广泛用作有机合成中的溶剂和中间体,它在紫外-可见光下是透明的,因此非常适用于分光光度法和荧光测定技术。它还可作为萃取介质,在液液萃取、固相萃取或微萃取中发挥重要作用。
应用
乙腈可作为溶剂用于以下过程:
  • 有机合成
  • 液液萃取、固相萃取或微萃取。
  • 分光光度和荧光技术。
  • 锂离子电池中的电解液
  • 采用等密度极化连续模型(IPCM)测定有机超强碱的pKa值。
相关产品
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cerium (III) chloride promoted highly regioselective ring opening of epoxides and aziridines using NaN3 in acetonitrile: a facile synthesis of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines.
Sabitha G, et al.
Organic Letters, 4(3), 343-345 (2002)
Palladium-Catalyzed Oxidative Arylalkylation of Activated Alkenes: Dual C-H Bond Cleavage of an Arene and Acetonitrile.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(52), 12578-12581 (2011)
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)
Liquid phase hydrogenation of acetonitrile to ethylamine over the Co-B amorphous alloy catalyst.
Li H, et al.
J. Catal., 214(1), 15-25 (2003)
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys. , 49, 5317-5325 (1968)