API类
carbamazepine
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
mp
191-192 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
Also used in monographs such as:
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2