API 家族
lorazepam
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
InChI 密鑰
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3