Merck
BCR339
6H-苯并[cd]芘-6-酮
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H10O
CAS号:
分子量:
254.28
Beilstein:
2052940
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
InChI 密鑰
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR339
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)