Merck
BCR155
二苯并[a,c]吖啶
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H13N
CAS号:
分子量:
279.33
Beilstein:
18500
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
InChI key
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
For more information please see:
BCR155
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)