主要文件
BCR113
氯化钾肥(元素组成)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
氯化钾肥(元素组成), BCR®, certified reference material
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
agriculture
environmental
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
BCR113
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)