主要文件
96068
Supelco
柠檬酸标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1000 mg/L citrate in water (nominal concentration)
技术
ion chromatography: suitable
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
联系
浏览 IC 门户网站 了解更多
分析说明
用高纯度枸橼酸和水制备的1000 mg/L枸橼酸盐水溶液,经0.2 μm滤膜过滤并用叠氮化钠进行稳定化
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)