Merck
95670
Supelco
间二甲苯
analytical standard
别名:
1,3-二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
Beilstein:
605441
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
982 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
m -二甲苯为芳香族液体 [1],是二甲苯的同分异构体。[2]
m-二甲苯为芳香族液体[3],是二甲苯的同分异构体。[4]
-二甲苯是环境污染物,属于挥发性有机化合物类。其释放源众多,包括粘合剂、脱脂剂、木材和燃料的燃烧产物、工业涂料、气溶胶等。[5]
應用
-二甲苯可作为分析参考标准品,通过不同检测模式的气相色谱技术,定量职业环境样品[6] 和地下水样品[7] 中的分析物。
关于适当仪器技术的更多信息,请参见产品的检验报告。联系技术服务部寻求进一步支持。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)
Comparative evaluation of liquid chromatography versus gas chromatography using a ?-cyclodextrin stationary phase for the determination of BTEX in occupational environments
Campos-Candel A, et al.
Talanta, 78(4-5), 1286-1292 (2009)
商品
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
顶空级溶剂在有机挥发性杂质分析之中的应用
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
查看所有结果