Merck
93867
Supelco
O -去甲基文拉法辛
analytical standard
别名:
4- [2-(二甲基氨基)-1-(1-羟基环己基)乙基]苯酚, 去甲文拉法辛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H25NO2
CAS号:
分子量:
263.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
一般說明
邻去甲基文拉法辛是文拉法辛的主要活性代谢产物。
應用
邻去甲基文拉法辛可用作液液萃取-高效液相色谱(HPLC)法测定生物体液中分析物的的参考标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Cytochrome P450 2D6: Structure, Function, Regulation and Polymorphism (2016)
A high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in biological fluids.
RDH, et al.
Therapeutic Drug Monitoring, 16(1), 100-107 (1994)