Agency
according to Ph. Eur.
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 2 mL
应用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
包装形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
试剂盒包括一套九个棕色参考标准品(从B1到B9按顺序识别)和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
应用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特点和优势
- 即用型溶液
- 根据欧洲药典的规定制备和质检
- 以2mL防拆安瓿形式提供
- 标签上注明的有效期和有限保质期
- 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
组分
下列是一组符合欧洲药典的颜色参比溶液:
- 颜色参比溶液 B1-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B2-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B3-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B4-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B5-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B6-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B7-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B8-2 mL 安瓿
- 颜色参比溶液 B9-2 mL 安瓿
- 盲样:盐酸溶液,1% 水溶液-2 mL 安瓿
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects